21-Acétate de dexamethasone
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63691.06EA 724 EUR InStock
J63691.06 J63691.03
21-Acétate de dexamethasone
21-Acétate de dexamethasone
Glucocorticoid anti-inflamatory
Formule: C₂₄H₃₁FO₆
MW: 434,5 g/mol
Point de fusion: 240 °C
Numéro MDL: MFCD00027407
Numéro CAS: 1177-87-3
Merck Index: 14,2943
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité