2'-Trifluorométhoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone, 1-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanone
T2794-5G T2794-25G
TCIAT2794-5GEA 184 EUR InStock
TCIAT2794-5G TCIAT2794-25G
2'-Trifluorométhoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
2'-Trifluorométhoxyacétophénone
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236320
Numéro CAS: 220227-93-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81ad78bb9b78f81016a5d58c510150028beaa3f2&vid=81ad78bb9b78f81016a5d58c510150028beaa3f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité