trans-2-Nonenal ∼10% ∼0.57 mol/L dans l'éthanol (contains trans-2-Nonenal Diethyl Acetal)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAN0430-25MLEA 50.6 EUR InStock
TCIAN0430-25ML
trans-2-Nonenal ∼10% ∼0.57 mol/L dans l'éthanol (contains trans-2-Nonenal Diethyl Acetal)
trans-2-Nonenal
Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Numéro CAS: 18829-56-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06771
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/44/28989544.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Oxime Formation) 9.0 to 11.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité