4-Nitrothiophénol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1-thiol, 4-Nitrobenzenethiol, 1-Mercapto-4-nitrobenzene, p-Nitrothiophenol
H59240.06 H59240.14
H59240.06EA 116 EUR InStock
H59240.06 H59240.14
4-Nitrothiophénol 96%
4-Nitrothiophénol
Formule: C₆H₅NO₂S
MW: 155,18 g/mol
Point de fusion: 72…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007343
Numéro CAS: 1849-36-1
EINECS: 217-436-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité