Bis(4-chlorophényl)sulfone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Dichloro diphenyl sulphone, 4-Chlorophenyl sulphone, 4,4'-sulphonylbis(chlorobenzene)
B0810-25G B0810-500G B0810-100G
TCIAB0810-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0810-25G TCIAB0810-500G TCIAB0810-100G
Bis(4-chlorophényl)sulfone ≥98.0% (par GC)
Bis(4-chlorophényl)sulfone
Formule: C₁₂H₈Cl₂O₂S
MW: 287,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000619
Numéro CAS: 80-07-9
EINECS: 201-247-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e89d1aaeb7afff5681e9669a6a41e710d552edd4&vid=e89d1aaeb7afff5681e9669a6a41e710d552edd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 151.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité