p-Anisaldéhyde solution dans l'éthanol (contains Acetic acid, H₂SO₄) coloration, pour CCM
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Méthoxy-4-benzaldéhyde
TCIAA1674-500MLEA 96.8 EUR InStock
TCIAA1674-500ML TCIAA1674-100ML
p-Anisaldéhyde solution dans l'éthanol (contains Acetic acid, H₂SO₄) coloration, pour CCM
p-Anisaldéhyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point de fusion: 0…2 °C
Numéro MDL: MFCD00003385
Numéro CAS: 123-11-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00663
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/49/28929849.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Color test A yellow spot appears on 4-dimethylaminobenzaldehyde.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité