1,2-Difluoro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Stabilization: Stabilisé avec copeaux de cuivre
TCIAD2560-10GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD2560-10G
1,2-Difluoro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,2-Difluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00044630
Numéro CAS: 64248-58-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/32/28979532.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité