3-Fluoro-4-nitroaniline ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0787-5G F0787-1G
TCIAF0787-5GEA 146 EUR InStock
TCIAF0787-5G TCIAF0787-1G
3-Fluoro-4-nitroaniline ≥95.0% (par GC)
3-Fluoro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
Numéro MDL: MFCD03412239
Numéro CAS: 2369-13-3
EINECS: 219-130-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51dd51cddfda073fded68ca7fa365dee0affaebb&vid=4a4a5367603778782d3bde5a7679b20d2c000f0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité