Erythrosine B, poudre, soluble dans l'alcool
Fournisseur: Thermo Scientific
J62619.06 J62619.14 J62619.22
J62619.06EA 31.5 EUR InStock
J62619.06 J62619.14 J62619.22
Erythrosine B, poudre, soluble dans l'alcool
Erythrosine B
Formule: C₂₀H₈I₄O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005044
Numéro CAS: 15905-32-5
EINECS: 240-046-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité