Diamide sulfurique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16998170EA 76.3 EUR InStock
EHERC16998170
Diamide sulfurique
Diamide sulfurique
Formule: H₄N₂O₂S
MW: 96,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011606
Numéro CAS: 7803-58-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité