2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H35525.03 H35525.09
H35525.03EA 39.1 EUR InStock
H35525.03 H35525.09
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Formule: C₇H₃ClN₂O₂S
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022852
Numéro CAS: 2407-11-6
EINECS: 219-302-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité