5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
J61624.MC J61624.FX
J61624.MCEA 660 EUR InStock
J61624.MC J61624.FX
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
CAS No.: 1191-85-1 Molecular Formula: C20H24O2 Formula Weight: 296.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 81-82° Beilstein Reference: 1798411 MDL No.: MFCD00036967
A cyclooxygenase, lipoxygenase and cytochrome P450 inhibitor
Formule: C₂₀H₂₄O₂
Point de fusion: 81…82 °C
Numéro MDL: MFCD00036967
Numéro CAS: 1191-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité