L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque 98,0 HPLC, T
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyazobenzene-2'-carboxylic acid, 2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, 4'-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, 2-((4-Hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid, HABA
H0586-25G H0586-5G
TCIAH0586-25GEA 154 EUR InStock
TCIAH0586-25G TCIAH0586-5G
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque 98,0 HPLC, T
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
MW: 242.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002428
Numéro CAS: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c06f8e65bc0eea5d1d4834a22da69d4dcd072da&vid=8c06f8e65bc0eea5d1d4834a22da69d4dcd072da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité