Phénol 99% non stabilisé, Ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acide phénique
J64011.36EA 84.4 EUR InStock
J64011.36 J64011.22
Phénol 99% non stabilisé, Ultrapure
Phénol
Formule: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C
Point de fusion: 40…43 °C
Densité: 1,071
Point d'éclair: 79 °C (175 °F)
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
ONU: 1671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,7241
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité