3,5-Dibromobenzyle bromure ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,5-Dibromobenzyl bromide, 1,3-Dibromo-5-(bromomethyl)benzene, alpha,3,5-Tribromotoluene
D4020-5G D4020-25G
TCIAD4020-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAD4020-5G TCIAD4020-25G
3,5-Dibromobenzyle bromure ≥95.0% (par GC)
3,5-Dibromobenzyle bromure
Formule: C₇H₅Br₃
MW: 328,83 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Point de fusion: 93…95 °C
Numéro MDL: MFCD00052415
Numéro CAS: 56908-88-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=068a2bacec0bf28cd3dd2fd8f5e449f69fe3964b&vid=ecdc5af4c26a5528b6530db77e6a09a2a305d9e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité