Galactitol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J63206.36EA 281 EUR InStock
J63206.36 J63206.30
Galactitol ≥99%
Galactitol
Useful reagent in bacteriology
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Point d'ébullition: 275…280 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 187…191 °C
Densité: 1,47
Numéro MDL: MFCD00064288
Numéro CAS: 608-66-2
Merck Index: 14,4332
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité