4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J61336.MCEA 529 EUR InStock
J61336.MC
4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
Useful for amino acid and amine fluorescent labeling in HPLC
Formule: C₆H₂FN₃O₃
MW: 183,1 g/mol
Point de fusion: 53…57 °C
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010196
Numéro CAS: 29270-56-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité