Rétinol (synthétique) 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J62079.03EA 354 EUR InStock
J62079.03
Rétinol (synthétique) 95%
Rétinol
Formule: C₂₀H₃₀O
MW: 286,46 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001552
Numéro CAS: 68-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité