Potassium bromure ≥99.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
2997-01EA 214.05 EUR InStock
2997-01 2997-07
Potassium bromure ≥99.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassium bromure
Formule: KBr
Point d'ébullition: 1435 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 730 °C
Densité: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (KBr) (by Ag titrn) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 8.8
Bromate (BrO₃) ≤0.001 %
Iodate (IO₃) ≤0.001 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) ≤0.001 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité