Potassium iodure
Fournisseur: PROLABO CMP
Synonyms: Iodure de potassium
PRLS89297.320EA 0 EUR InStock
PRLS89297.320
Potassium iodure
Potassium iodure
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 686 °C
Densité: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité