Magnésium chlorure, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO223211000EA 44.6 EUR InStock
ACRO223211000 ACRO223210025 ACRO223210010 ACRO223210250
Magnésium chlorure, pur
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Point d'ébullition: 1412 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 708 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
Merck Index: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder (May contain grey to black particles)
Titration Complexometric ≥98.0 % (on dry substance)
Water ≤3 % (K.F.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité