Acide 6-chloro-2-pyridinecarboxylique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11495000EA 884 EUR InStock
EHERC11495000
Acide 6-chloro-2-pyridinecarboxylique
Acide 6-chloro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00155390
Numéro CAS: 4684-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité