Zinc oxyde, NanoArc® ZN-0605
Fournisseur: Thermo Scientific
45849.36EA 114 EUR InStock
45849.36 45849.22
Zinc oxyde, NanoArc® ZN-0605
Zinc oxyde
Formule: ZnO
MW: 81,39 g/mol
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,10147
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité