4-Aminopyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J61470.14 J61470.22
J61470.14EA 71.7 EUR InStock
J61470.14 J61470.22
4-Aminopyridine ≥99%
4-Aminopyridine
Purity: 99+% CAS No.: 504-24-5 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 164°(327°F) Physical Form: Crystalline powder Density: 1.26 Appearance: White Odour: Unpleasant Melting Point: 157-161° Boiling Point: 273-274° Beilstein Reference: 105782 Merck Reference: 14,3933 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006439
A potassium channel blocker
Formule: C₅H₆N₂
Point d'ébullition: 273…274 °C
Point de fusion: 157…161 °C
Densité: 1.26
Point d'éclair: 164 °C (327 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006439
Numéro CAS: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3933
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité