Dextran, M.W. ~ 40,000
Fournisseur: Thermo Scientific
J63690.09 J63690.18 J63690.22 J63690.36
J63690.09EA 45.8 EUR InStock
J63690.09 J63690.18 J63690.22 J63690.36
Dextran, M.W. ~ 40,000
Dextran
CAS No.: 9004-54-0 Molecular Formula: (C6H10O5)n Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Merck Reference: 14,2948 MDL No.: MFCD00130935
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Merck Index: 14,2948
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité