Sodium mercaptoacétate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J60290.14 J60290.22 J60290.A1
J60290.14EA 35.6 EUR InStock
J60290.14 J60290.22 J60290.A1
Sodium mercaptoacétate ≥98%
Sodium mercaptoacétate
Formule: HSCH₂COONa
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043386
Numéro CAS: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8692
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité