Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J63031.06 J63031.14
J63031.06EA 287 EUR InStock
J63031.06 J63031.14
Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique
Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique
Formule: C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036695
Numéro CAS: 1668-00-4
EINECS: 216-788-6
ONU: 3465
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité