Chlorure d'hydrogène 1 N dans le diéthyl éther, AcroSeal®, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
368468000.EA 318 EUR InStock
368468000. 368461000.
Chlorure d'hydrogène 1 N dans le diéthyl éther, AcroSeal®, pur
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 0,74 g/cm³
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 2924
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.10 N
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité