2-Chloro-N-[[[4-(trifluorométhoxy)phényl]amino]carbonyl]benzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J63112.09EA 60.6 EUR InStock
J63112.09 J63112.14 J63112.22
2-Chloro-N-[[[4-(trifluorométhoxy)phényl]amino]carbonyl]benzamide ≥98%
2-Chloro-N-[[[4-(trifluorométhoxy)phényl]amino]carbonyl]benzamide
Triflumuron acts as a chitin synthesis inhibitor and prevents uridine incorporation into RNA
Formule: C₁₅H₁₀ClF₃N₂O₃
Point de fusion: 198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072496
Numéro CAS: 64628-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité