Manganèse (II) chlorure 1 M en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63150.ADEA 57.4 EUR InStock
J63150.AD J63150.AE
Manganèse (II) chlorure 1 M en solution aqueuse
Manganèse (II) chlorure
Formule: MnCl₂
MW: 125,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011114
Numéro CAS: 7773-01-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité