Chlorure d'hydrogène ∼4 mol/L dans le 1,4-dioxanne
Fournisseur: TCI
Danger
H1062-25ML H1062-500ML
TCIAH1062-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAH1062-25ML TCIAH1062-500ML
Chlorure d'hydrogène ∼4 mol/L dans le 1,4-dioxanne
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
Point d'éclair: 17°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=338900896177ed872f84260a2c7a1dc5ecd792bb&vid=e5980c0cffb1dc3880f1220a8899149e8f4ae26c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 14.0 to 15.4 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité