(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate d'éthyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63184.03EA 82.7 EUR InStock
J63184.03 J63184.06
(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate d'éthyle
(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate d'éthyle
For synthesis of optically active products
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066206
Numéro CAS: 56816-01-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité