(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate d'éthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl (S)-3-hydroxybutanoate, Ethyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate, (S)-Ethyl 3-hydroxybutanoate, Ethyl (S)-3-hydroxybutyrate
H0975-25G H0975-5G
TCIAH0975-25GEA 420 EUR InStock
TCIAH0975-25G TCIAH0975-5G
(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate d'éthyle ≥96.0% (par GC)
(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate d'éthyle
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00066206
Numéro CAS: 56816-01-4
EINECS: 260-393-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26e1108352b069a131621b13105159c6c3bfdaa5&vid=26e1108352b069a131621b13105159c6c3bfdaa5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +19.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité