Choline hydrogénotartrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J64657.30 J64657.A1 J64657.A4
J64657.30EA 49.9 EUR InStock
J64657.30 J64657.A1 J64657.A4
Choline hydrogénotartrate ≥98%
Choline hydrogénotartrate
Formule: C₉H₁₉NO₇
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036332
Numéro CAS: 87-67-2
EINECS: 201-763-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité