β-Cyclodextrine
Fournisseur: Thermo Scientific
J63161.14 J63161.22
J63161.14EA 37.4 EUR InStock
J63161.14 J63161.22
β-Cyclodextrine
β-Cyclodextrine
Use to solubilize non-polar compounds such a fatty acids, lipids and cholesterol. Reported useful for the selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomers
Use to solubilize non-polar compounds such a fatty acids, lipids and cholesterol. Reported useful for the selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomers
Formule: C₄₂H₇₀O₃₅
Point de fusion: 290 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078139
Numéro CAS: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2
Merck Index: 14,2718
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité