Ampicilline
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J60977.06 J60977.14
J60977.06EA 191 EUR InStock
J60977.06 J60977.14
Ampicilline
Ampicilline
CAS No.: 69-53-4 Molecular Formula: C16H19N3O4S Formula Weight: 349.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 208° dec. Solubility: In 1 M NH4OH, 50 mg/ml Beilstein Reference: 1090925 Merck Reference: 14,586 MDL No.: MFCD00005175
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₄S
Point de fusion: 208 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00005175
Numéro CAS: 69-53-4
EINECS: 200-709-7
Merck Index: 14,586
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité