Ampicilline sel de sodium
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: D(-)-α-Aminobenzylpénicilline sel de Sodium
J63807.09EA 124 EUR InStock
J63807.09 J63807.06
Ampicilline sel de sodium
Ampicilline sel de sodium
Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MW: 371,39 g/mol
Point de fusion: 215 °C
Numéro MDL: MFCD00064313
Numéro CAS: 69-52-3
Merck Index: 14,586
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité