Kanamycine sulfate
Fournisseur: Thermo Scientific
J61272.14EA 299 EUR InStock
J61272.14 J61272.09 J61272.22
Kanamycine sulfate
Kanamycine sulfate
Antibiotic. Inhibits translocation during protein biosynthesis
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
Merck Index: 14,5281
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité