Oxytétracycline chlorhydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
J62489.14 J62489.22
J62489.14EA 89.9 EUR InStock
J62489.14 J62489.22
Oxytétracycline chlorhydrate
Oxytétracycline chlorhydrate
CAS No.: 2058-46-0 Molecular Formula: C22H24N2O9.HCl Formula Weight: 496.90 Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: Yellow to pale gray Melting Point: 180° Solubility: Soluble in ethanol Beilstein Reference: 3853107 Merck Reference: 14,6976 MDL No.: MFCD00135815
Impairs mitochondrial protein synthesis
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₉
Point de fusion: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135815
Numéro CAS: 2058-46-0
EINECS: 218-161-2
Merck Index: 14,6976
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité