5-Fluorouridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62083.03 J62083.06
J62083.03EA 55.7 EUR InStock
J62083.03 J62083.06
5-Fluorouridine ≥97%
5-Fluorouridine
Purity: 97% CAS No.: 316-46-1 Molecular Formula: C9H11FN2O6 Formula Weight: 262.19 Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 33662 MDL No.: MFCD00036832
Formule: C₉H₁₁FN₂O₆
MW: 262,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036832
Numéro CAS: 316-46-1
EINECS: 206-260-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité