Streptozocine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J61601.ME J61601.03
J61601.MEEA 177 EUR InStock
J61601.ME J61601.03
Streptozocine ≥97%
Streptozocine
Purity: 97+% CAS No.: 18883-66-4 Molecular Formula: C8H15N3O7 Formula Weight: 265.22 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to Off-white Melting Point: 121° Solubility: Soluble in water or 100% ethanol Beilstein Reference: 2060675 Merck Reference: 14,8832 MDL No.: MFCD00006607
Antibiotic and antitumor agent. Potent methylating agent for DNA
Formule: C₈H₁₅N₃O₇
Point de fusion: 121 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006607
Numéro CAS: 18883-66-4
EINECS: 242-646-8
Merck Index: 14,8832
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité