Bacitracine
Fournisseur: Thermo Scientific
J62432.14EA 187 EUR InStock
J62432.14 J62432.06
Bacitracine
Bacitracine
Inhibits cell wall synthesis in Gram-positive bacteria.
  • White to off-white powder
Soluble in water, methanol or ethanol
Formule: C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
MW: 1421,60 g/mol
Point de fusion: 222 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00062640
Numéro CAS: 1405-87-4
Merck Index: 14,934
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité