Érythromycine réactif de culture cellulaire
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62279.14 J62279.09
J62279.14EA 208 EUR InStock
J62279.14 J62279.09
Érythromycine réactif de culture cellulaire
Érythromycine
CAS No.: 114-07-8 Molecular Formula: C37H67NO13 Formula Weight: 733.93 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Solubility: Soluble in water at 2mg/ml Beilstein Reference: 75279 Merck Reference: 14,3681 MDL No.: MFCD00084654
Macrolide antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis
Formule: C₃₇H₆₇NO₁₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084654
Numéro CAS: 114-07-8
EINECS: 204-040-1
Merck Index: 14,3681
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité