Auramine O ≥80% (teneur en colorant)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J60343.14 J60343.18
J60343.14EA 39.9 EUR InStock
J60343.14 J60343.18
Auramine O ≥80% (teneur en colorant)
Auramine O
Formule: C₁₇H₂₂ClN₃
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012484
Numéro CAS: 2465-27-2
EINECS: 219-567-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité