2'-Deoxyguanosine monohydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
J60741.03 J60741.06 J60741.09
J60741.03EA 80.5 EUR InStock
J60741.03 J60741.06 J60741.09
2'-Deoxyguanosine monohydrate
2'-Deoxyguanosine monohydrate
CAS No.: 961-07-9 Molecular Formula: C10H13N5O4 Formula Weight: 267.25 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White to off-white
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150760
Numéro CAS: 312693-72-4
EINECS: 213-505-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité