2'-Désoxyinosine
Fournisseur: Thermo Scientific
J61411.09 J61411.14
J61411.09EA 180 EUR InStock
J61411.09 J61411.14
2'-Désoxyinosine
2'-Désoxyinosine
CAS No.: 890-38-0 Molecular Formula: C10H12N4O4 Formula Weight: 252.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: White to off-white Melting Point: 250° Beilstein Reference: 33517 MDL No.: MFCD00005762
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₄
MW: 252,23 g/mol
Point de fusion: >250 °C
Numéro MDL: MFCD00005762
Numéro CAS: 890-38-0
EINECS: 212-964-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité