2'-Desoxyadénosine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol
J63886.18 J63886.22
J63886.18EA 290 EUR InStock
J63886.18 J63886.22
2'-Desoxyadénosine ≥99%
2'-Desoxyadénosine
Purity: 99% CAS No.: 958-09-8 Molecular Formula: C10H13N5O3 Formula Weight: 251.24 Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in water at 50mg/ml Optical Rotation: -25° (c=0.5 in water) MDL No.: MFCD00056003
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₃
MW: 251,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056003
Numéro CAS: 958-09-8
EINECS: 213-488-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité