Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate 98%, Ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
J60336.14 J60336.22
J60336.14EA 268 EUR InStock
J60336.14 J60336.22
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate 98%, Ultrapure
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Purity: 98% CAS No.: 34369-07-8 Molecular Formula: C10H14O13N5Na2P3.xH2O Formula Weight: 605.19 (551.15anhy) Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Solubility: Soluble at 5% (w/v) in water Merck Reference: 14,155 MDL No.: MFCD00150754
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O
MW: 551,2 g/mol (anhy)
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 51963-61-2
EINECS: 213-579-1
Merck Index: 14,155
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité