3'-Deoxythymidine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3'-Deoxythymidine, 1-((2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
J65765.ME J65765.03
J65765.MEEA 420 EUR InStock
J65765.ME J65765.03
3'-Deoxythymidine
3'-Deoxythymidine
CAS No.: 3416-05-5 Molecular Formula: C10H14N2O4 Formula Weight: 226.23 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Melting Point: 155-156° Beilstein Reference: 21884 MDL No.: MFCD00010570
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₄
MW: 226,23 g/mol
Point de fusion: 155…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010570
Numéro CAS: 3416-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité