E-64
Fournisseur: Thermo Scientific
J62933.X0 J62933.MB
J62933.X0EA 125 EUR InStock
J62933.X0 J62933.MB
E-64
Protéines et Peptides
  • Light Sensitive
CAS No.: 66701-25-5
Molecular Formula: C15H27N5O5
Formula Weight: 357.40
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Solubility: Soluble in DMSO (25mg/ml), or water (20mg/ml)
Beilstein Reference: 1405664
Optical Rotation: +24° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00080261
Selective and irreversible cysteine protease inhibitor
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité